Learn More
Dinaciclib, MedChemExpress
Code produit 16450357
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450357 50 mg
16426717 5 mg
16425006 100 mg
16404008 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16450357 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10492
MedChemExpress Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.
Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dinaciclib
Forme physique Solid
CAS 779353-01-4
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28N6O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme SCH 727965
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (126.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC[C@H]1N(CCCC1)C2=NC3=C(C=NN3C(NCC4=C[N+]([O-])=CC=C4)=C2)CC
Poids moléculaire (g/mol) 396.49
Poids de la formule 396.49
Pourcentage de pureté 95.75%
Qualité Research