missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dinaciclib, MedChemExpress

Code produit p-200096208
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450357 50 mg
16426717 5 mg
16425006 100 mg
16404008 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16450357 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10492

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.

Dinaciclib (SCH 727965) is a potent inhibitor of CDK, with IC50s of 1 nM, 1 nM, 3 nM, and 4 nM for CDK2, CDK5, CDK1, and CDK9, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Dinaciclib
Forme physique Solid
CAS 779353-01-4
Couleur Off-White
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H28N6O2
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme SCH 727965
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (126.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC[C@H]1N(CCCC1)C2=NC3=C(C=NN3C(NCC4=C[N+]([O-])=CC=C4)=C2)CC
Poids moléculaire (g/mol) 396.49
Poids de la formule 396.49
Pourcentage de pureté 95.75%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.