Learn More
Dinitrodurène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15249616 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15249616 1 g 1g
15259616 5 g 5g
15269616 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15249616 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117000010
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 5465-13-4
Clé InChI AEPQXGFMAZTUEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro-benzene, dinitrotrodurene, 3,2,4,5-tetramethylbenzene, 2,3,5,6-tetramethyl-p-dinitrobenzene, 1,4,5-tetramethyl-3,6-dinitrobenzene, benzene,2,4,5-tetramethyl-3,6-dinitro, 1,4-dinitro-2,3,5,6-tetramethylbenzene 97+%
CID PubChem 79593
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétraméthyl-3,6-dinitrobenzène
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])C)C)[N+](=O)[O-])C
Specifications
Nom chimique ou matériau Dinitrodurene
Point de fusion 208.0°C to 213.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H12N2O4
Formule linéaire (CH3)4C6(NO2)2
Quantité 1 g
Beilstein 05,433
Poids moléculaire (g/mol) 224.22
Poids de la formule 224.22
Pourcentage de pureté 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Dinitrodurene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
RUO– À des fins de recherche uniquement