Learn More
Dinosam, TRC
Code produit 30138522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138522 500 mg 500mg
30003257 250 mg 250mg
30010975 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD409730500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4097-36-3
Formule moléculaire C11 H14 N2 O5
Poids moléculaire (g/mol) 254.2393
Synonyme 2-(1-Methylbutyl)-4,6-dinitrophenol, 2,4-Dinitro-6-(1-methylbutyl)phenol, 2,4-Dinitro-6-(pentan-2-yl)phenol, 2-(1-Methyl-n-butyl)-4,6-dinitrophenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-dinitrophenyl)pentane, 2-sec-Amyl-4,6-dinitrophenol, Chemox General, DNAP, DNOSAP, Dinosam, NSC 21493
Nom IUPAC 2,4-dinitro-6-pentane-2-ylphénol
SMILES CCCC(C)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Dinosam
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O5/c1-3-4-7(2)9-5-8(12(15)16)6-10(11(9)14)13(17)18/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 254.0903
Pourcentage de pureté >95%