Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dinotéfurane
Code produit 17261176 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17261176 250 mg 250mg
17251176 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17261176 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 467092500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 165252-70-0 | C7H14N4O3, C7H14N4O3 | 202.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 165252-70-0
Formule moléculaire C7H14N4O3
Specifications
Nom chimique ou matériau Dinotéfurane
Quantité 250 mg
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : 39,8 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’éthanol, le méthanol et le diméthylsulfoxide
Point de fusion 106,0°C à 111,0°C
Poids de la formule 202,21
compliance-icons
Product Identifier
  • Dinotefuran
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Hazard Statement
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dinotefuran