Learn More
Dinotefuran, MedChemExpress
Code produit 16498466
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498466 100 mg
16474497 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498466 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0827
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Dinotefuran is an insecticide of the neonicotinoid class, its mechanism of action involves disruption of the insect's nervous system by inhibiting nicotinic acetylcholine receptors.
Dinotefuran is an insecticide of the neonicotinoid class, its mechanism of action involves disruption of the insect's nervous system by inhibiting nicotinic acetylcholine receptors.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H14N4O3
Quantité 100 mg
Synonyme MTI-446
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (247.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=[N+](N/C(NC)=N/CC1COCC1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 98.88%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation