Learn More
Dinotéfurane, TRC
Code produit 30369639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30369639 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30369639 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD482100100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H14 N4 O3
Quantité 100 mg
Synonyme Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]- (9CI), N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, Albarin, Alpine WSG, Dinotefuran, MTI 446, Mikeblock, Nidinotefuran, Safari, Safari (insecticide), Safari 20SG, Starkle, Tenchu, Venom (insecticide), Zylam
Formule InChI InChI=1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES CN\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-méthyl-3-nitro-2-(oxolan-3-ylméthyl)guanidine
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.1066
Pourcentage de pureté >95