Learn More
Dinotéfurane, TRC
Code produit 30375632
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375632 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375632 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4821001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dinotefuran
CAS 165252-70-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H14 N4 O3
Quantité 1 g
Synonyme Guanidine, N-methyl-N'-nitro-N''-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]- (9CI), N''-Methyl-N-nitro-N'-[(tetrahydro-3-furanyl)methyl]guanidine, Albarin, Alpine WSG, Dinotefuran, MTI 446, Mikeblock, Nidinotefuran, Safari, Safari (insecticide), Safari 20SG, Starkle, Tenchu, Venom (insecticide), Zylam
Formule InChI InChI=1S/C7H14N4O3/c1-8-7(10-11(12)13)9-4-6-2-3-14-5-6/h6H,2-5H2,1H3,(H2,8,9,10)
SMILES CN\C(=N/CC1CCOC1)\N[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-méthyl-3-nitro-2-(oxolan-3-ylméthyl)guanidine
Poids moléculaire (g/mol) 202.21
Poids de la formule 202.1066
Pourcentage de pureté >95