Learn More
IKA™ Ensemble d’adaptateurs DINS-1
Code produit 16268581 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit d’adaptateurs
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16268581 Kit d’adaptateurs 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16268581 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2500.00€
    2193.55€ / 1 pièces
    Économisez 306.45€
    12% de réduction
Expédition estimée: 28-01-2027
Adaptateur IKA pour se conformer à la norme DIN 53019.
  • Géométrie de la broche : Cylindrique
  • Connecteur : filetage M2.5 LH
  • Chemise d’écoulement : Oui
  • Support de montage : Oui
  • Dimensions (l x H x P) : 390 x 102 x 310 mm
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 0,6 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC lo-vi : 50000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 6,1 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC me-vi : 50000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 12,2 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi I : 50000 mPas
  • Min. Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 48,8 mPas
  • Volume Comparaison FSR ROTAVISC hi-vi II : 50000 mPas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit d’adaptateurs
Précision 0,02
Plage de températures (métrique) 100°C
Volume (métrique) 2 à 17 ml