Learn More
Dioctyl phthalate, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10154813 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
100 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10154813 100 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10154813 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117091000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyl phthalate
CAS 117-81-7
Densité 0.9810g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C24H38O4
Formule linéaire C6H4[COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]2
Indice de réfraction 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00009493
Quantité 100 g
Beilstein 09, IV, 3180
Merck Index 15, 2868
Synonyme dehp, bis 2-ethylhexyl phthalate, di 2-ethylhexyl phthalate, diethylhexyl phthalate, di-sec-octyl phthalate, octyl phthalate, fleximel, octoil
Clé InChI BJQHLKABXJIVAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nom IUPAC bis(2-ethylhexyl) benzene-1,2-dicarboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 390.564
CID PubChem 8343
ChEBI CHEBI:17747
Poids de la formule 390.55
Tension de vapeur 1.8mbar at 200°C
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Liquid