Learn More
Sel de sodium de sulfosuccinate de dioctyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339708 100 g 100g
11329708 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044203.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent de mouillage et de solubilisation
Wetting and solubilizing agent.Dioctyl sulfosuccinate sodium salt is used as a surfactant, wetting agent and in the preparation of reverse micelles. It is utilized in electrophoresis detection of natural and synthetic estrogens. It also finds use in the drug, cosmetics, food industry and as a laxative to treat constipation. Further, it is used as a food additive, emulsifier and dispersant. It plays an important role as an excipient in the production of tablets and suspensions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 577-11-7
Formule moléculaire C20H37NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 444.56
Numéro MDL MFCD00012455
Clé InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonyme docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
CID PubChem 23673837
Nom IUPAC Sodium;1,4 -bis(2 -éthylhexoxy)-1,4 -dioxobutane-2 -sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Point de fusion 153°C to 157°C
Densité 1.1 g/mL
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,3401
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Poids de la formule 444.55
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl sulfosuccinate sodium salt