Learn More
Dioctyle sulfosuccinate sel sodique ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11437920 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437920 50 g 50g
11447920 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11437920 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210157550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.16€
    36.75€ / 50g
    Économisez 3.41€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 577-11-7
Formule moléculaire C20H37NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 444.56
Numéro MDL MFCD00012455
Clé InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonyme docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
CID PubChem 23673837
Nom IUPAC sodium 1,4-bis[(2-éthylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 50 g
Poids de la formule 444.57
Qualité Not Available
Forme physique Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Dioctyl Sulfosuccinate Sodium Salt