Learn More
Dioctyle sulfosuccinate sel sodique ∽ 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11447920 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11447920 500 g -
11437920 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11447920 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210157590
 Article restreint
Expédition estimée: 28-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 577-11-7
Formule moléculaire C20H37NaO7S
Poids moléculaire (g/mol) 444.56
Numéro MDL MFCD00012455
Clé InChI APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Synonyme docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
CID PubChem 23673837
Nom IUPAC sodium 1,4-bis[(2-éthylhexyl)oxy]-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage ∽99 %
Quantité 500 g
Poids de la formule 444.57
Qualité Not Available
Forme physique Plein
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Docusate sodique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.