Learn More
Dioctyldilauryltin ( >90 %), TRC
Code produit 30381627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381627 100 mg
30370053 500 mg
30380465 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30381627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD481773100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3648-18-8
Formule moléculaire C40H80O4Sn
Poids moléculaire (g/mol) 743.77
Synonyme dioctylbis[(1-oxododecyl)oxy]-Stannane, Dioctyltin dilaurate (6CI), Stannane, bis(lauroyloxy)dioctyl- (8CI), Tin, bis(lauroyloxy)dioctyl- (7CI), Dioctylbis[(1-oxododecyl)oxy]stannane, Lauric acid, dioctylstannylene deriv. (8CI), ADK Stab OT 1, DOTL, Di-n-octyltin dilaurate, Di-n-ocytyltin dilaurate, Dioctyldi(lauroyloxy)tin, Dioctyltin didodecanoate, Dioctyltindilaureate, Dioctytin dilaurate, KS 1200A1, LZ 082, Neostann U 810, OL 1, OT 1, OT 1 (stabilizer), Stann SNT, TIB KAT 216, Tegokat 216, Tin dioctyldilaurate, U 810
Nom IUPAC [dodécanoyloxy(dioctyl)stannyl] dodécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)O[Sn](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyldilauryltin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/2C12H24O2.2C8H17.Sn/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;2*1-3-5-7-8-6-4-2;/h2*2-11H2,1H3,(H,13,14);2*1,3-8H2,2H3;/q;;;;+2/p-2
Poids de la formule 744.5079