Learn More
Dioctyloxotine > 90 %, TRC
Code produit 30383709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383709 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383709 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD68156525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyloxotin
CAS 870-08-6
Formule moléculaire C16H34OSn
Quantité 25 g
Synonyme Irgastab T 161, NSC 140743, Neostann U 800P, Stann OO, U 800, U 800 (heat stabilizer), Di-n-octyltin oxidel Dioctyloxostannane, DOTO (dioctyltin oxide), DOTO
Formule InChI InChI=1S/2C8H17.O.Sn/c2*1-3-5-7-8-6-4-2;;/h2*1,3-8H2,2H3;;
SMILES CCCCCCCC[Sn](=O)CCCCCCCC
Nom IUPAC dioctyl(oxo)étain
Poids moléculaire (g/mol) 361.15
Poids de la formule 362.1632