Learn More
Dioctyltin oxide, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31447972
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447972 500 g
31442160 25 g
31443911 100 g
31437928 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31447972 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD125733500g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioctyltin oxide
CAS 870-08-6
Formule moléculaire C16H34OSn
Numéro MDL MFCD00013839
Quantité 500 g
SMILES CCCCCCCC[Sn](CCCCCCCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 361.15
Pourcentage de pureté 98%