Learn More
Diofenolane, TRC
Code produit 30138512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138512 50 mg 50mg
30138284 100 mg 100mg
17981645 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138512 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD50508550MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63837-33-2
Formule moléculaire C18 H20 O4
Poids moléculaire (g/mol) 300.35
Synonyme 1,3-Dioxolane, 2-ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-, 2-Ethyl-4-[(4-phenoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolane, Aware, Diofenolan
Nom IUPAC 2-éthyl-4-[(4-phénoxyphénoxy)méthyl]-1,3-dioxolane
SMILES CCC1OCC(COc2ccc(Oc3ccccc3)cc2)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diofenolan
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H20O4/c1-2-18-20-13-17(22-18)12-19-14-8-10-16(11-9-14)21-15-6-4-3-5-7-15/h3-11,17-18H,2,12-13H2,1H3
Poids de la formule 300.1362