Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes pour oligonucléotides DNASwift™ SAX-1S
Code produit 11371893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11371893 150 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11371893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 066766
Expédition estimée: 13-04-2027
Utilisez une colonne échangeuse d’anions forts avec la colonne pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S, qui fournit une résolution exceptionnelle, pour la purification des oligonucléotides.
Utilisez une colonne échangeuse d’anions forts avec la colonne pour oligonucléotides Thermo Scientific™ DNASwift™ SAX-1S, qui fournit une résolution exceptionnelle, pour la purification des oligonucléotides.
  • Très grande capacité pour des rendements très élevés d’une grande pureté
  • Sélectivité raffinée pour une purification haute résolution des oligonucléotides à l’échelle du laboratoire par chromatographie échangeuse d’anions
  • Compatibles avec des pH élevés, solvants et températures élevées
  • Support monolithique chimiquement stable et résistant à la pression revêtu de nanobilles à fonctionnalité latex
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau de la base SAX-1 S
Hauteur du lit 130 mm
Volume du lit 2,5 ml
Type de colonne Colonne analytique
Description Longueur : 150 mm ; Dia. int. : 5,0 mm
Chimie pour les colonnes Amine quaternaire
Débit 3°ml/min.
À utiliser avec (application) Chromatographie échangeuse d’anions, purification d’oligonucléotides, Acides nucléiques / échange d’anions
Pression max. 1500 psi (100 bar)
Gamme de produits Monolithique
Phase stationnaire Amine quaternaire
Type Bio-LC
Quantité Each
Solvants Solvants organiques les plus courants
Température (métrique) Max 85°C
Longueur (métrique) 150 mm
Diamètre (métrique) 5 mm
Concept écologique FSC