Description
La tubulure en silice fondue Thermo Scientific™ offre une inertie et une durabilité chimiques exceptionnelles.
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Remplissages LC Ultimate Capillary / Nano HPLC |
| Matériau | Silice fondue |
| Longueur (métrique) | 5 m |
| Diamètre (métrique) interne | 50 μm |
| Diamètre (métrique) externe | 280 μm |
| Gamme de produits | nanoLC |