Learn More
Thermo Scientific™ Précolonnes et colonnes analytiques Dionex™ IonPac™ NS1
Code produit 11391693 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
2 mm
4 mm
Granulométrie:
5 μm
10 μm
Type de colonne:
Mode mixte
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie Type de colonne unitSize
11391693 250 mm 4 mm 10 μm Mode mixte 1 pièce
11391703 150 mm 4 mm 5 μm Mode mixte 1 pièce
15520224 250 mm 2 mm 10 μm Mode mixte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11391693 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 035321
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
View all promotions
Expédition estimée: 16-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Obtenez des séparations haute efficacité de composés ionisables et hydrophobes grâce à ces colonnes à base de polymères en phase inverse.
Obtenez des séparations haute efficacité de composés ionisables et hydrophobes grâce aux colonnes analytiques & pré-colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Colonnes de choix pour la chromatographie par appariement d’ions ou par suppression d’ions, ces colonnes à base de polymères en phase inverse offrent une résolution et une forme de pic excellentes. Le remplissage est composé d’un polymère d’éthylvinylbenzène neutre, macroporeux, à surface élevée et réticulé avec 55 % de divinylbenzène, ce qui rend les colonnes IonPac NS1 résistantes aux solvants, aux acides et aux bases tout en permettant l’utilisation d’un éluant ayant un pH compris entre 0 et 14.
Colonnes à base de polymères pour des séparations en phase inverse efficaces
  • Parfaites pour la séparation de grosses molécules qui transportent des charges localisées, telles que les tensioactifs
  • Peuvent être utilisées pour des applications traditionnelles en phase inverse avec polymères
  • À utiliser avec la chromatographie par appariement d’ions pour des séparations difficiles
  • Disponibles en granulométrie de 5 et 10 μm
Principales applications :
Utilisez les colonnes IonPac NS1 pour des séparations fiables de différents composés : acides aliphatiques et carboxyliques à poids moléculaire élevé ; sulfates et sulfonates alkyles et aromatiques ; ions d’ammonium quaternaire ; vitamines hydrosolubles ; oxydes de soufre ; complexes de cyanure métallique ; phénols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de colonne Mode mixte
Réticulation 55 % DVB
Débit 1 ml/min
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase inverse ou par paire d’ions
Hydrophobicité Haut
Pression max. 4000 psi (275 bar)
Granulométrie 10 μm
Phase stationnaire Éthylvinylbenzène / divinylbenzène
Type Mixed Mode
Format Alésage standard
Matériau de remplissage Polymère sphérique, réticulé et macroporeux
pH 0 à 14
Solvants 0 à 100 % des solvants HPLC
Longueur (métrique) 250 mm
Diamètre (métrique) 4 mm
Concept écologique FSC