Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Thermo Scientific™ IonPac NS1 Divinylbenzène en mode mixte, 10 μm, 2 mm x 50 mm
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Obtenez des séparations haute efficacité de composés ionisables et hydrophobes grâce aux colonnes analytiques et précolonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS1 10 μm. Les colonnes de choix pour la chromatographie par appariement d’ions ou par suppression d’ions, ces colonnes à base de polymères et en phase inverse offrent une résolution et une forme de pic excellentes. Le remplissage est composé d’un polymère d’éthylvinylbenzène neutre, macroporeux, à surface élevée et réticulé avec 55 % de divinylbenzène, ce qui rend les colonnes IonPac NS1 résistantes aux solvants, aux acides et aux bases tout en permettant l’utilisation d’un éluant ayant un pH compris entre 0 et 14.
- Parfaites pour la séparation de grosses molécules qui transportent des charges localisées, telles que les tensioactifs
- Peuvent être utilisées pour des applications traditionnelles en phase inverse avec polymères
- À utiliser avec la chromatographie par appariement d’ions pour des séparations difficiles
- Disponibles en granulométrie de 5 et 10 μm
Utilisez les colonnes IonPac NS1 pour des séparations fiables de différents composés : acides aliphatiques et carboxyliques à poids moléculaire élevé ; sulfates et sulfonates alkyles et aromatiques ; ions d’ammonium quaternaire ; vitamines hydrosolubles ; oxydes de soufre ; complexes de cyanure métallique ; phénols
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Mode mixte |
| Débit | 1 ml/min |
| À utiliser avec (application) | Phase inverse, appariement d’ions, suppression d’ions |
| Pression max. | 300 psi (20 bars) |
| Granulométrie | 10 μm |
| Gamme de produits | ProPac |
| Phase stationnaire | Divinylbenzène |
| Type | Mixed Mode |
| Format | Microbore |
| Matériau de remplissage | Polymère d’éthylvinylbenzène macroporeux |
| Afficher plus |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.