Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes analytiques et précolonnes Dionex™ IonPac™ NS2 5 μm
Code produit 15550244
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
35 mm
250 mm
Type de colonne:
Colonne analytique
Pré-colonne
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Type de colonne Conditionnement
15550244 250 mm Colonne analytique 1 pièce
15570244 35 mm Pré-colonne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15550244 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 088786
Expédition estimée: 25-11-2026
Commandez la colonne Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 en phase inversée à base de silice et à haute efficacité pour la séparation des analytes chargés à l’aide de la chromatographie d’échange d’ions en phase mobile (MPIC) avec détection par conductivité supprimée.
Obtenez une analyse haute performance des acides et amines hydrophobes à l’aide d’une détection par conductivité supprimée recourant à des colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 en phase inversée, à base de silice et à haute efficacité. Cette colonne est conçue pour les applications de chromatographie d’échange d’ion en phase mobile (MPIC) qui utilisent des éluants contenant : acide trifluoroacétique (TFA), acide heptafluorobutyrique (HFBA), acide hexanesulfonique (HSA), acide octanesulfonique (OSA), borate de tétrapropylammoium (TPA), borate de tétrabutylammonium (TBA) et borate de sodium. La colonne Dionex IonPac NS2 convient également aux applications classiques de chromatographie liquide (LC) en phase inverse.
La MPIC est une méthode dans le cadre de laquelle un agent d’appariement d’ions dans l’éluant améliore la rétention des analytes chargés sur une colonne hydrophobe, puis est supprimé par le suppresseur pour fournir une détection sélective et sensible des analytes. Pour l’analyse des cations, l’acide heptafluorobutyrique est un agent de ce type susceptible d’être supprimé.
Les colonnes ont les caractéristiques principales suivantes :
  • Excellente résolution
  • Excellente forme de pic
  • Haute efficacité
  • Lit rempli robuste
Directives opérationnelles sur les éluants
Les anions utilisent généralement du borate de sodium 5–10 mM, ou du TPA 0,5–5 mM ou du borate de TBA pH 8–9 préparé à partir d’acide borique et de l’hydroxyde correspondant. Lors de l’utilisation d’une élution de gradient avec un suppresseur auto-régénérant d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™, nous vous recommandons de maintenir une concentration constante de sodium/TBA et de varier le solvant organique.
Les cations utilisent généralement 0,5–10 mM de TFA, HFBA, HSA ou OSA. Lors de l’utilisation d’une élution de gradient avec un suppresseur auto-régénérant de cations Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™, nous vous recommandons de maintenir une concentration en acide constante et de varier le solvant organique.
La composition des solvants est limitée en fonction de la compatibilité des solvants du suppresseur. Éliminez tous les solvants du suppresseur à l’aide d’eau déionisée avant d’arrêter le système. Consultez les manuels du suppresseur pour obtenir des instructions détaillées et les limites de compatibilité des solvants.
Directives opérationnelles sur le suppresseur
  • Les suppresseurs à régénération électrolytique d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ de 4 mm , les suppresseurs Dionex ASRS, les suppresseurs à régénération électrolytique de cations Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ et les suppresseurs Dionex CSRS sont compatibles avec ≤40 % d’acétonitrile et nécessitent un fonctionnement en mode d’eau externe.
  • Les suppresseurs d’anions Micromembrane™ Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ sont compatibles avec toutes les conditions de solvant avec 5–50 mN d’acide sulfurique à 2–10 ml/min.
  • Les suppresseurs de cations Micromembrane™ Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ sont compatibles avec toutes les conditions de solvant avec 20–100 mN d’hydroxyde de tétrabutylammonium à 2–10 ml/min.
  • Consultez les manuels du suppresseur pour obtenir des instructions détaillées et les limites de compatibilité des solvants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Colonne analytique
Chimie pour les colonnes Phase polaire intégrée C18
Débit 0,5 à 1,0 (recommandé)
Pression max. 4000 psi (275 bar)
Granulométrie 5 μm
Phase stationnaire IonPac NS2
Matériau de remplissage Sphérique, haute pureté, poreuse
pH 2,0 à 9,5
Porosité 120 Å
Quantité Each
Solvants Compatible avec les éluants aqueux de 0 à 100 %. Compatible avec la plupart des solvants HPLC, sauf le THF à 20 % max.
Surface spécifique 300 m²/g
Température (métrique) 20°C à 35°C
Longueur (métrique) 250 mm
Diamètre (métrique) 4 mm
Concept écologique FSC