Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes analytiques et précolonnes Dionex™ IonPac™ NS2 5 μm
Description
Obtenez une analyse haute performance des acides et amines hydrophobes à l’aide d’une détection par conductivité supprimée recourant à des colonnes Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ NS2 en phase inversée, à base de silice et à haute efficacité. Cette colonne est conçue pour les applications de chromatographie d’échange d’ion en phase mobile (MPIC) qui utilisent des éluants contenant : acide trifluoroacétique (TFA), acide heptafluorobutyrique (HFBA), acide hexanesulfonique (HSA), acide octanesulfonique (OSA), borate de tétrapropylammoium (TPA), borate de tétrabutylammonium (TBA) et borate de sodium. La colonne Dionex IonPac NS2 convient également aux applications classiques de chromatographie liquide (LC) en phase inverse.
Les colonnes ont les caractéristiques principales suivantes :
- Excellente résolution
- Excellente forme de pic
- Haute efficacité
- Lit rempli robuste
Les anions utilisent généralement du borate de sodium 5–10 mM, ou du TPA 0,5–5 mM ou du borate de TBA pH 8–9 préparé à partir d’acide borique et de l’hydroxyde correspondant. Lors de l’utilisation d’une élution de gradient avec un suppresseur auto-régénérant d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ ASRS™, nous vous recommandons de maintenir une concentration constante de sodium/TBA et de varier le solvant organique.
Les cations utilisent généralement 0,5–10 mM de TFA, HFBA, HSA ou OSA. Lors de l’utilisation d’une élution de gradient avec un suppresseur auto-régénérant de cations Thermo Scientific™ Dionex™ CSRS™, nous vous recommandons de maintenir une concentration en acide constante et de varier le solvant organique.
La composition des solvants est limitée en fonction de la compatibilité des solvants du suppresseur. Éliminez tous les solvants du suppresseur à l’aide d’eau déionisée avant d’arrêter le système. Consultez les manuels du suppresseur pour obtenir des instructions détaillées et les limites de compatibilité des solvants.
Directives opérationnelles sur le suppresseur- Les suppresseurs à régénération électrolytique d’anions Thermo Scientific™ Dionex™ AERS™ de 4 mm , les suppresseurs Dionex ASRS, les suppresseurs à régénération électrolytique de cations Thermo Scientific™ Dionex™ CERS™ et les suppresseurs Dionex CSRS sont compatibles avec ≤40 % d’acétonitrile et nécessitent un fonctionnement en mode d’eau externe.
- Les suppresseurs d’anions Micromembrane™ Thermo Scientific™ Dionex™ AMMS™ sont compatibles avec toutes les conditions de solvant avec 5–50 mN d’acide sulfurique à 2–10 ml/min.
- Les suppresseurs de cations Micromembrane™ Thermo Scientific™ Dionex™ CMMS™ sont compatibles avec toutes les conditions de solvant avec 20–100 mN d’hydroxyde de tétrabutylammonium à 2–10 ml/min.
- Consultez les manuels du suppresseur pour obtenir des instructions détaillées et les limites de compatibilité des solvants.
Spécification
Spécification
| Type de colonne | Pré-colonne |
| Chimie pour les colonnes | C18 polaire-embarquée |
| Débit | 0,5 à 1,0 (recommandé) |
| À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie d’échange d’ion en phase mobile (MPIC) |
| Pression max. | 4000 psi (275 bar) |
| Granulométrie | 5 μm |
| Phase stationnaire | IonPac NS2 |
| Matériau de remplissage | Sphérique, haute pureté, poreuse |
| pH | 2,0 à 9,5 |
| Porosité | 120 Å |
| Afficher plus |