Learn More
Thermo Scientific™ Raccord microserré Dionex™
Code produit 11342173 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
11342173 Système Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11342173 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 161497
Expédition estimée: 10-12-2026
Les raccords Thermo Scientific™ Dionex Microtight sont destinés aux systèmes LC nano et capillaires de génération plus ancienne. Utiliser un manchon de raccord pour s’adapter au dia. ext. requis de la tubulure / du capillaire.
Les raccords Thermo Scientific™ Dionex Microtight sont destinés aux systèmes LC nano et capillaires de génération plus ancienne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Raccord microserré
À utiliser avec (équipement) Système Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano
Gamme de produits nanoLC