Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PAX-100
Code produit 11391713 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11391713 50 mm 1 pièce
11381713 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391713 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 042151
Expédition estimée: 29-01-2027
Pour optimiser les séparations d’anions hydrophobes et halogénés, utilisez cette colonne d’échange d’anions compatible avec les solvants.
Pour optimiser les séparations des anions hydrophobes et halogénés, utilisez la colonne Thermo Scientific™ OmniPac™ PAX-100. Cette colonne d’échange d’anions à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité, solubiliser les échantillons autrement insolubles et éliminer les contaminants pour prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PAX-100 est particulièrement adaptée à l’analyse des acides organiques plus importants, notamment les sulfonates d’alkylbenzène, les acides aromatiques, les barbituriques, les polyphosphates, les phosphates d’inositol, le thiocyanate, le thiosulfate et l’iodate.
  • Composée d’un substrat microporeux à base de polymère compatible avec les solvants aggloméré avec une couche de billes en latex qui assure la fonctionnalité d’échange des anions
  • Capacité d’échange d’ions d’environ 40 μeq/colonne
  • 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Mode mixte
Débit 1 ml/min
À utiliser avec (application) Phase inverse et échange d’ions
Pression max. 4000 psi (275 bar)
Granulométrie 8,5 μm
Phase stationnaire Amine quaternaire alcanol
Matériau de remplissage Polymère sphérique microporeux
pH 0 à 14
Porosité 60 Å
Quantité Each
Type d’USP L46
Longueur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 4 mm
Concept écologique FSC