Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PAX-500
Product Code. 11311723 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longueur (métrique) Unit Size
11311723 50 mm 1 pièce
11301723 250 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11311723 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 042153
Expédition estimée: 29-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour séparer les espèces anioniques et neutres en un seul cycle, utilisez cette colonne en mode mixte compatible avec les solvants.
Pour séparer les espèces anioniques et neutres en un seul cycle, utilisez la colonne Thermo Scientific™ OmniPac™PAX-500. Grâce à ses propriétés d’échange d’anions et de phase inverse, cette colonne en mode mixte à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité ainsi que pour éliminer les contaminants afin de prolonger la durée de vie de la colonne. La colonne OmniPac PAX-500 est idéale pour l’analyse d’une large gamme de composés.
La colonne OmniPac PAX-500 est idéale pour l’analyse des alcools, des alcanolamines, des antihistaminiques, des agents anti-inflammatoires, des acides aromatiques, des acides inorganiques, des peptides, des purines et des pyrimidines, des sulfonamides, des surfactants anioniques sulfonés et des vitamines hydrosolubles.
  • Le noyau hydrophobe macroporeux assure une rétention en phase inverse et est revêtu d’une couche de billes de latex à échange d’anions qui permet une rétention par échange d’anions
  • Capacité d’échange d’ions d’environ 40 μeq/colonne
  • 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de colonne Mode mixte
À utiliser avec (application) Phase inverse et échange d’ions
Pression max. 4000 psi (275 bar)
Granulométrie 8,5 μm
Phase stationnaire Amine quaternaire alcanol
Matériau de remplissage Polymère sphérique microporeux
pH 0 à 14
Porosité 1 200 Å
Quantité Each
Surface spécifique 300 m²/g
Type d’USP L50
Longueur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 4 mm
Concept écologique FSC