Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC OmniPac™ PCX-500
Code produit 11351723 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
11351723 50 mm 1 pièce
11331723 250 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351723 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 042195
Expédition estimée: 02-12-2026
Séparez les espèces cationiques et neutres en un seul cycle à l’aide de cette colonne en mode mixte compatible avec les solvants.
Séparez les analytes cationiques et neutres en un seul cycle à l’aide des colonnes Thermo Scientific™ OmniPac™ PCX-500. Grâce à ses propriétés d’échange de cations et de phase inverse, cette colonne en mode mixte à base de polymère est compatible avec les solvants et stable sur toute la gamme de pH de 1 à 14. Les solvants peuvent être utilisés pour affecter la sélectivité ainsi que pour éliminer les contaminants afin de prolonger la durée de vie de la colonne.
Cette colonne est idéale pour l’analyse d’une large gamme de composés, comme les adrénergiques, les alcools, les anilines, les antidépresseurs, les agents anti-inflammatoires, les azurants de bain galvanoplastique, les céphalosporines, les colorants et teintes, les herbicides, les nucléotides et nucléosides, les peptides, les sulfonamides et les vitamines hydrosolubles.
  • Le noyau hydrophobe macroporeux assure une rétention en phase inverse et est revêtu d’une couche de billes de latex à échange de cations qui permet une rétention par échange de cations
  • Capacité d’échange d’ions d’environ 120 μeq/colonne
  • 100 % compatibles avec les solvants ; doivent toujours être utilisées avec au moins 1 % de solvant organique dans la phase mobile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de colonne Mode mixte
À utiliser avec (application) Phase inverse et échange d’ions
Pression max. 4000 psi (275 bar)
Granulométrie 8,5 μm
Phase stationnaire Acide sulfonique
Matériau de remplissage Polymère sphérique microporeux
pH 0 à 14
Porosité 1 200 Å
Quantité Each
Type d’USP L50
Longueur (métrique) 50 mm
Diamètre (métrique) 4 mm
Concept écologique FSC