Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches Dionex™ OnGuard™ II H
Description
Éliminez les métaux alcalino-terreux et de transition présents en concentrations élevées dans des matrices d’échantillons et neutralisez les échantillons très alcalins tels que l’hydroxyde de sodium ou le carbonate de sodium. Le carbonate peut ensuite être éliminé en injectant de l’air dans l’échantillon. La cartouche Thermo Scientific™ Dionex™ OnGuard™ II H permet une technique de préparation d’échantillons hors ligne qui élimine ces interférences dues à la matrice afin d’améliorer les performances de la chromatographie d’échange d’ions (IC) et de faciliter l’analyse d’ions à faible concentration. Utilisez-les seules ou en série, ou prétraitez jusqu’à 12 échantillons en parallèle, à l’aide de la station de préparation d’échantillons Thermo Scientific Dionex OnGuard en option.
Relevez les défis que posent les applications difficiles
- Améliorez la sensibilité, abaissez les lignes de base et obtenez de meilleures séparations en éliminant les substances phénoliques, les métaux, les cations, les anions, les substances hydrophobes, et plus encore
- Obtenez des déterminations reproductibles d’éléments à l’état de traces dans des matrices concentrées
- Augmentez la durée de vie de vos colonnes analytiques
- À utiliser dans une vaste gamme de matrices grâce à sa stabilité sur une large gamme de pH
- Prend en charge des applications avec un choix de formats de 1 cm³ et 2,5 cm³, ainsi que le format à corps de seringue pour le traitement robotisé (sur commande personnalisée)
Faciles à utiliser, sans fuite
- Cartouche sans fuite et sans affectation de canal
- Raccordements d’entrée Luer rapides et sécurisés
- Livrées avec un certificat d’analyse confirmant la capacité, les performances et la pureté
- Utilisez la station de préparation d’échantillons Dionex OnGuard en option et les cartouches de prétraitement des échantillons OnGuard
Spécification
Spécification
| Description | H ; 2,5 cm3 |
| À utiliser avec (application) | Élimination de niveaux élevés de métaux alcalino-terreux et de transition à partir de matrices d’échantillons |
| À utiliser avec (équipement) | Station de préparation d’échantillons Dionex OnGuard |
| Matériau | Résine d’acide sulfonique réticulé à base de styrène sous forme d’hydrogène |
| Volume (métrique) | 2,5 ml |
| Quantité | 1 |
| Gamme de produits | OnGuard |