Learn More
Thermo Scientific™ Détecteur à barrette de diodes UltiMate™
Product Code. 13430207 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Data Collection Rate:
100 Hz max.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Data Collection Rate
13430207 100 Hz max.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13430207 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 5082.0010
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Besoin d’une acquisition spectrale complète pour votre chromatographie liquide classique et à séparation rapide ? Ce détecteur permet l’acquisition des données à des fréquences pouvant atteindre 200 Hz.
Recueillez des données spectrales complètes pour une analyse post-acquisition grâce au détecteur à barrettes de diodes à séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000. Il prend en charge les applications HPLC et UHPLC avec huit canaux d’acquisition des données sur une seule longueur d’onde, une barrette de diodes de 1 024 éléments et d’excellentes performances de bruit et de dérive, proches de celles des détecteurs optiques avancés. La détection à barrettes de diodes permet une acquisition de la gamme spectrale complète à des vitesses pouvant atteindre 200 Hz. Des outils de données 3D complets dans le système de données chromatographiques Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ facilitent le traitement et la présentation de vos résultats.
Utilisation recommandée
Il est recommandé d’utiliser le détecteur à barrettes de diodes à séparation rapide UltiMate 3000 avec les systèmes de séparation rapide Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000. Il est idéal pour les laboratoires se concentrant sur la mise au point de méthodes et qui doivent procéder à la capture d’informations spectrales complètes provenant de nouveaux composés dans des pics étroits de séparation rapide. Pour la chromatographie classique, choisissez le détecteur DAD-3000 économique avec une fréquence d’acquisition des données de 100 Hz.
Fonctionnalités
  • Un faible bruit de fond (généralement <± 7 μAU) et une dérive minimum (généralement < 0,5 mAU/h) offrent les seuils de détection et limites de quantification les plus faibles.
  • Fréquences d’acquisition des données allant jusqu’à 200 Hz pour la détection et la caractérisation des pics, même les plus étroits.
  • Acquisition des données des spectres UV-visible complètes, même pour 10 pics séparés, en 10 secondes
  • Sélection de cellules à circulation Thermo Scientific™ PEEK™ en acier inoxydable et offrant un maximum de flexibilité pour des applications classiques et biocompatibles.
  • Accès frontal aux cellules et lampes préalignées simplifiant la maintenance de routine
  • Puces d’identification permettant de suivre les paramètres de la lampe et de la cellule pour les pistes d’audit
Surveillance des gradients en ligne
Le moniteur de pH et de conductivité Thermo Scientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 PCM-3000 représente une mise à niveau pour la surveillance précise du pH et de la conductivité en ligne grâce aux détecteurs de la série DAD-3000. Ce dispositif est généralement utilisé pour surveiller la formation de gradients dans la chromatographie à échange d’ions (IEC) à base de gradients de pH ou de sel dans l’analyse biopharmaceutique.
Le PCM-3000 prend en charge tous les modes chromatographiques et permet la vérification des conditions d’élution, le comportement de rétention des échantillons ainsi que la précision et la reproductibilité de l’instrumentation.
Specifications
Description Détecteur à barrettes de diode DAD-3000, sans cellule
Data Collection Rate 100 Hz max.
Mode de détection Détection UV-vis (8 canaux)
Type de détecteur Faisceau unique
Type Détecteur à barrettes de diodes
Affichage Écran LCD
Dérive < 1 mAU/h
Cellule à flux continu Divers, commander séparément
Matériaux de la cellule à flux continu Variable
Volume de la cellule à flux continu Variable
Débit Analytique à semi-préparatif
Caractéristiques BPL Qualification d’instrument automatique (AutoQ), surveillance de l’état du système et de l’état de la qualification à l’aide du logiciel Chromeleon, de la lampe et des puces d’identification cellulaire
Lampe Lampe au deutérium, lampe au tungstène
Linéarité < 3 % RSD
Bruit <±8 μAU
Système optique Faisceau unique
Connexion au PC USB
Résolution en pixels < 1,0 nm
Réponse 2 s
Largeur de fente Fente étroite ou large, réglable
Régulation de la température Oui
Précision en longueur d’onde ± 1,0 nm
Gamme de longueur d’onde De 190 à 800 nm
Tension 85 à 260 V