Learn More
Dioscin, MedChemExpress
Code produit. 16498868
Encompass_Preferred
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité
16498868 10 mg
16491308 5 mg
16404767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Code produit. 16498868 missing translation for 'mfr' Medchem Express missing translation for 'supplierNo' HYN0124
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
MedChemExpress Dioscin(CCRIS 4123; Collettiside III) is a natural steroid saponin derived from several plants, showing potent anti-cancer effect against a variety of tumor cell lines.
Dioscin(CCRIS 4123
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioscin
CAS 19057-60-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C45H72O16
Quantité 10 mg
Synonyme Collettiside III CCRIS 4123
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (115.07 mM)
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@]([H])(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O[C@]3([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)[C@@](O[C@@H]4CC5=CC[C@]([C@]([H])(C[C@@]6([H])[C@]7([H])[C@H](C)[C@]8(OC[C@H](C)CC8)O6)[C@]7(C)CC9)([H])[C@@]9([H])[C@@]5(C)CC4)([H])O[C@@H]2CO)[C@@H]1O
Poids moléculaire (g/mol) 869.04
Poids de la formule 869.04
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease