Learn More
Diosmetin 3’,7-Diglucuronide (>85%), TRC
Code produit 30383101
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30383101 1 mg 1mg
30371189 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30383101 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4850401MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152503-51-0
Formule moléculaire C28 H28 O18
Poids moléculaire (g/mol) 652.51
Synonyme β-D-Glucopyranosiduronic acid, 5-[7-(β-D-glucopyranuronosyloxy)-5-hydroxy-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenyl
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-[3-[(2R,3R,4S,5S,6S)-6-carboxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-4-methoxyphenyl]-5-hydroxy-4-oxochromen-7-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES COc1ccc(cc1O[C@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)C3=CC(=O)c4c(O)cc(O[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Diosmetin 3',7-Diglucuronide
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C28H28O18/c1-41-12-3-2-8(4-14(12)44-28-22(36)18(32)20(34)24(46-28)26(39)40)13-7-11(30)16-10(29)5-9(6-15(16)43-13)42-27-21(35)17(31)19(33)23(45-27)25(37)38/h2-7,17-24,27-29,31-36H,1H3,(H,37,38)(H,39,40)/t17-,18-,19-,20-,21+,22+,23-,24-,27-,28-/m0/s1
Poids de la formule 652.1276