Learn More
Diosmétine-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diosmetin-d3 |
| CAS | 1189728-54-8 |
| Formule moléculaire | C16 2H3 H9 O6 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | Diosmetin D3 |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H12O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-7,17-19H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| Nom IUPAC | 5,7-dihydroxy-2-[3-hydroxy-4-(triduutérométhoxy)phényl]chromen-4-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 303.28 |
| Poids de la formule | 303.0822 |