Learn More
Triacétate de diosmétine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diosmetine Triacetate |
| CAS | 3162-05-8 |
| Formule moléculaire | C22H18O9 |
| Quantité | 5 mg |
| Synonyme | 5,7-Bis(acetyloxy)-2-[3-(acetyloxy)-4-methoxyphenyl]-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxy-flavone Triacetate, 3',5,7-Triacetoxy-4'-methoxyflavone, Diosmetin Triacetate |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H18O9/c1-11(23)28-15-8-20(30-13(3)25)22-16(26)10-18(31-21(22)9-15)14-5-6-17(27-4)19(7-14)29-12(2)24/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC(=O)C)C2=CC(=O)c3c(OC(=O)C)cc(OC(=O)C)cc3O2 |
| Nom IUPAC | acétate de [5-acétyloxy-2-(3-acétyloxy-4-méthoxyphényl)-4-oxochromène-7-yl] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 426.37 |
| Poids de la formule | 426.0951 |