Learn More
Diosmin, MedChemExpress
Code produit 16494777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16494777 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16494777 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0178
MedChemExpress Diosmin is a flavonoid found in a variety of citrus fruits and also an agonist of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Diosmin is a flavonoid found in a variety of citrus fruits and also an agonist of the aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Spécification
Nom chimique ou matériau Diosmin
CAS 520-27-4
Couleur Light Brown
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H32O15
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (164.33 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO[C@H]5[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O5)O)O)O)O4)O)O)O)=CC(O)=C13
Poids moléculaire (g/mol) 608.54
Poids de la formule 608.54
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death