Learn More
Diosmin, TRC
Code produit 30138577
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30138577 10 g 10g
30008800 1 g 1g
30009369 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138577 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48520010G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 520-27-4
Formule moléculaire C28 H32 O15
Poids moléculaire (g/mol) 608.54
Synonyme Diosmin, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-l-mannopyranosyl)-β-d-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavone 7-O-rutinoside, 3',5-Dihydroxyl-4'-methoxylflavanone-7-O-α-L-rhamnosyl (1→6)-β-D-glucopyranoside, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Barosmin, Buchu resin, Diosmetin 7-O-rhamnosyl(1→6)-glucoside, Diosmetin 7-O-rutinoside, Diosmetin 7-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Diosmetin 7-rutinoside, Diosmetin 7-β-rutinoside, Diosmil, Diosmine, Diosven, Dioven, Diovenor, Flebosmil, Flebosten, Hemerven, Insuven, Litosmil, Tovene, Varinon, Ven-Detrex, Venex 500, Venosmine
Nom IUPAC 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxymethyl]oxan-2-yl]oxychromen-4-one
SMILES COc1ccc(cc1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diosmin (Barosmin)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C28H32O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-8,10,19,21-30,32-37H,9H2,1-2H3/t10-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Poids de la formule 608.1741
Pourcentage de pureté >95%