missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dioxane D8 99.00% D, Eurisotop

Code produit 17277436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
Dioxane D8; CAS: 17647-74-4; Deuterium (D): 99.00% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 1 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17277436 Dioxane D8; CAS: 17647-74-4; Deuterium (D): 99.00% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 1 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17277436 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D112CB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Synonym: 1,4-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane, p-Dioxane-d8

1,4 Dioxane D8

  • Isotopic Enrichment: 99.00% D
  • Quantity: (2) 1 mL
  • Packaging: Ampule
  • Water Content: water <0.1%

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spécification

Nom chimique ou matériau 1.4 Dioxane D8
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.00% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 x 1 mL
CAS 17647-74-4
Point de fusion 11.8°C
Point d’ébullition 101.1°C
Formule moléculaire C4H8O2
Synonyme 1,4-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane, p-Dioxane-d8
Clé InChI RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
Nom IUPAC (²H₈)-1,4-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 96.16
Qualité Research Grade
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.