Learn More
Dioxyde, TRC
Code produit 17947164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17947164 50 mg 50mg
17909264 5 mg 5mg
17918374 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17947164 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48716050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17311-31-8
Formule moléculaire C10 H10 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 222.197
Synonyme 2,3-Bis(hydroxymethyl)quinoxaline-1,4-di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline 1,4-Di-N-oxide, 2,3-Di(hydroxymethyl)quinoxaline Di-N-oxide, Dioxydine, Farmoxidin, Mastoxidine, Metrosept;
Nom IUPAC [3-(hydroxyméthyl)-1,4-dioxo-quinoxaline-2-yl]méthanol
SMILES OCc1c(CO)n(=O)c2ccccc2n1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Dioxidine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H10N2O4/c13-5-9-10(6-14)12(16)8-4-2-1-3-7(8)11(9)15/h1-4,13-14H,5-6H2
Poids de la formule 222.0641
Pourcentage de pureté >95%