Description
- Extrémité supérieure avec vanne de reflux, extrémité inférieure avec clapet à bille
- En polypropylène transparent
- Échantillonnage toutes couches et en points possible
Spécification
Spécification
| Type de produit | Échantillonneur à immersion |
| Matériau | Polypropylène |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Comprend | Siphon plongeant |
| Capacité (impériale) | 16,91 oz. |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Dimensions | Profondeur d'immersion : 100 à 200 cm |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Prélèvement simple d'échantillons liquides, échantillonnage multicouche et ponctuel |
| Diamètre (métrique) externe | 25 mm |