Learn More
Buerkle™ Échantillonneur à immersion, siphon plongeur
Code produit 10700773 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
140 ml
280 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10700773 280 ml 1 pièce
10413274 140 ml 1 pièce
10036611 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10700773 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53150100
Jusqu’à 60 % de réduction sur la manipulation des liquides
Utilisez le code promo 28028
Afficher toutes les promotions
En stock
Un échantillonneur à trempage pour l’élimination simple d’échantillons liquides, avec une excellente vue assurée par des tubes transparents.
  • Extrémité supérieure avec vanne de reflux, extrémité inférieure avec clapet à bille
  • En polypropylène transparent
  • Échantillonnage toutes couches et en points possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur à immersion
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Comprend Siphon plongeant
Capacité (impériale) 9,47 oz
Capacité (métrique) 280 ml
Dimensions Profondeur d'immersion : 100 cm
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Prélèvement simple d'échantillons liquides, échantillonnage multicouche et ponctuel
Diamètre (métrique) externe 25 mm