Learn More
Justrite™ Cuves de trempage
Code produit 11953639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11953639 8 l -
11994318 4 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11953639 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 27612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.70€
    137.57€ / 1 pièces
    Économisez 24.13€
    14% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Bac de lavage acier
  • Pour nettoyage et dégraissage de pièces avec des solvants inflammables
  • Confine le contenu en cas d'incendie
  • Agrément TÜV/GS
  • Le couvercle est bloqué en position haute pendant le nettoyage
  • En cas d'élévation de température supérieure à 70°C, un thermofusible provoque la fermeture du bac et confine les produits inflammables. Poignées latérales de transport
  • Agrément FM/UL pour les bidons acier laqué
  • En accessoire, panier perforé de trempage pour immersion puis séchage de petites pièces
  • Bac de lavage acier laqué
  • Bac de lavage acier laqué
Spécification
Type Cuve de trempage
Matériau Acier
Capacité (métrique) 8 l
Hauteur (métrique) 254 mm
À utiliser avec (équipement) Nettoyage des pièces
Nb par paquet 1/boîte