Learn More
Justrite™ Cuves de trempage
Code produit 11994318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 l
8 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11994318 4 l 1 pièce
11953639 8 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11994318 Fournisseur Justrite™ Code fournisseur 27611
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.38€
    133.83€ / 1 pièces
    Économisez 30.55€
    18% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Spécification
Type Cuve de trempage
Matériau Acier
Capacité (métrique) 4 l
Hauteur (métrique) 140 mm
À utiliser avec (équipement) Nettoyage des pièces
Nb par paquet 1/boîte