Learn More
Dipentène, pur, fraction d’hydrocarbures de terpènes, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11360846 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11360846 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10398403 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11360846 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390310025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 68956-56-9 | C10H16 | 136.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68956-56-9
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.23
Numéro MDL MFCD00062992
Synonyme spermine, gerontine, musculamine, neuridine, spermin, 4,9-diaza-1,12-dodecanediamine, diaminopropyltetramethylenediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl-1,4-butanediamine, spermine, puriss, 1,4-butanediamine, n,n'-bis 3-aminopropyl
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipentene
Densité 0.8680g/mL
Point d’ébullition 174.0°C
Point d’éclair 42°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4730 to 1.4780 (20°C, 589nm)
Quantité 2.5 L
Gravité spécifique 0.868
Poids de la formule 136.23
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Dipentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.