Learn More
Dipentène, technique., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15422457 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15422457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045805.AK
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Dipentene is a monoterpene olefin having potential applications in polymer and fuel chemistry. It is also widely used as flavoring and fragrance agent. It is a promising green solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-86-3
Formule moléculaire C10H16
Poids moléculaire (g/mol) 136.24
Numéro MDL MFCD00062992
Clé InChI XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYNA-N
Synonyme dipentene, limonene, cinene, cajeputene, dl-limonene, kautschin, p-mentha-1,8-diene, dipenten, polylimonene, eulimen
CID PubChem 22311
ChEBI CHEBI:15384
SMILES CC(=C)C1CCC(C)=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Dipentene
Densité 0.85 g/mL
Point d’ébullition 170°C to 180°C
Point d’éclair 43°C (109°F)
Formule linéaire CH3C6H8C(CH3)=CH2
Indice de réfraction 1.474
Quantité 250 mL
Numéro UN UN2052
Beilstein 3587825
Merck Index 14,5493
Informations sur la solubilité Soluble in ether (miscible) and ethanol (miscible). Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-méthyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexène
Poids de la formule 136.24
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.