Learn More
Chlorhydrate de diphénhydramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10307331 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10307331 100 g Flacon en verre 100g
10193581 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10307331 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 350851000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-24-0
Formule moléculaire C17H22ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 291.82
Numéro MDL MFCD00012479
Clé InChI PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
CID PubChem 8980
ChEBI CHEBI:4637
Nom IUPAC 2-benzhydryloxy-N,N-diméthylethanamine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenhydramine hydrochloride
Note relative au nom 99%
Point de fusion 168°C to 172°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Merck Index 15, 3339
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Poids de la formule 291.82
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux adhérents
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Diphenhydramine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.