Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Diphenhydramine hydrochloride is a first-generation histamine H1-receptor antagonist with anti-cholinergic effect. Diphenhydramine hydrochloride can across the ovine blood-brain barrier (BBB).
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenhydramine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 147-24-0 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 250 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C17H22ClNO |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-immunoregulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (342.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2.Cl |
| Afficher plus |