Learn More
R&D Systems™ Diphenhydramine hydrochloride
Description
H1 receptor antagonist. Antihistamine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenhydramine hydrochloride |
| CAS | 147-24-0 |
| Quantité | 50 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Formule moléculaire | C17H22ClNO |
| Poids de la formule | 291.82 |
| Pureté | >99% |
| Poids moléculaire | 291.82 |