Learn More
Chlorhydrate de diphénhydramine, TRC
Code produit 30135368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135368 250 mg 250mg
17953855 5 g 5g
17913175 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD486900250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 147-24-0
Formule moléculaire C17 H21 N O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 291.82
Synonyme Diphenhydramine Hydrochloride, Orphenadrine Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, hydrochloride (8CI), β-Dimethylaminoethyl benzhydryl ether hydrochloride, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine hydrochloride, Alledryl, Allergan, Allergina, Allergival, Amidryl, Asdrin, Bagodryl, Bax, Bena, Bena-Fedrin, Benadril hydrochloride, Benadryl, Benocten, Benodine, Benylin, Benzantin, Benzhydramine hydrochloride, Benzhydrol β-dimethylaminoethyl ether hydrochloride, Denydryl, Dibondrin, Difenhydramine hydrochloride, Dimedrol, Dimedrol hydrochloride, Diphantine, Fenylhist, Halbmond, Histacyl, Noctomin, Resmin, Restamin, S 8, Sedopretten, Sekundal D, Syntedril, Vena, Wehydryl
Nom IUPAC 2-benzhydryloxy-N,N-diméthyléthanamine ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenhydramine hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C17H21NO.ClH/c1-18(2)13-14-19-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16;/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3;1H
Poids de la formule 291.139
Pourcentage de pureté >95%