Learn More
Diphénhydramine N-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30004376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 mg
25 mg
Conditionnement:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004376 2.5 mg 2.50mg
30012567 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004376 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4869102.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137908-78-2
Formule moléculaire C23 H29 N O7
Poids moléculaire (g/mol) 431.48
Synonyme Ethanaminium, 2-(diphenylmethoxy)-N-β-D-glucopyranuronosyl-N,N-dimethyl-, inner salt, Diphenhydramine N-glucuronide, Diphenhydramine N-β-D-Glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[2-benzhydroxyétyl(diméthyl)azaniumyl]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES C[N+](C)(CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2)[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1
Poids de la formule 431.1944