Learn More
Diphénhydramine N-Bêta-D-Glucuronide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenhydramine N-beta-D-Glucuronide |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H29NO7/c1-24(2,22-19(27)17(25)18(26)21(31-22)23(28)29)13-14-30-20(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17-22,25-27H,13-14H2,1-2H3/t17-,18-,19+,21-,22+/m0/s1 |
| Poids de la formule | 431.1944 |