Learn More
N-oxyde de diphénhydramine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Diphenhydramine N-Oxide |
| CAS | 3922-74-5 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C17 H21 N O2 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Diphenhydramine N-Oxide, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethan-1-amine oxide, Ethanamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (9CI), Ethylamine, 2-(diphenylmethoxy)-N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), (Dimethylamino)ethyl benzhydryl ether N-oxide, NSC 9091 |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H21NO2/c1-18(2,19)13-14-20-17(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,17H,13-14H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCOC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | oxyde de 2-benzhydryloxy-N,N-diméthyléthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 271.35 |
| Afficher plus |